(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-3-cyanophenylboronic acid, 5-Borono-2-chlorobenzonitrile
OR9397-1G OR9397-5G OR9397-10G
APOSOR9397-1GEA 22 EUR
APOSOR9397-1G APOSOR9397-5G APOSOR9397-10G
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid
Formule: C₇H₅BClNO₂
Smeltpunt: 300…304 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08056360
CAS nummer: 871332-95-5