2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939718-1G OR939718-250MG
APOSOR939718-1GEA 141 EUR
APOSOR939718-1G APOSOR939718-250MG
2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol 95%
2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol
Formule: C₁₁H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684175
CAS nummer: 39507-96-5