5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939721-1G OR939721-250MG OR939721-500MG
APOSOR939721-1GEA 701 EUR
APOSOR939721-1G APOSOR939721-250MG APOSOR939721-500MG
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 95%
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formule: C₈H₇N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00197235
CAS nummer: 7788-14-9