Butyl cyanoacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939724-25G OR939724-100G OR939724-500G
APOSOR939724-25GEA 21.7 EUR
APOSOR939724-25G APOSOR939724-100G APOSOR939724-500G
Butyl cyanoacetate 95%
Butyl cyanoacetate
Formule: C₇H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001941
CAS nummer: 5459-58-5