4-(Phenoxymethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939781-1G OR939781-250MG
APOSOR939781-1GEA 170 EUR
APOSOR939781-1G APOSOR939781-250MG
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid 97%
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00623268
CAS nummer: 31719-76-3