7-Methoxy-2-naphthol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939782-1G OR939782-25G
APOSOR939782-1GEA 0 EUR
APOSOR939782-1G APOSOR939782-25G
7-Methoxy-2-naphthol 95%
7-Methoxy-2-naphthol
Formule: C₁₁H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075494
CAS nummer: 5060-82-2