Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939831-1G OR939831-5G
APOSOR939831-1GEA 87.6 EUR
APOSOR939831-1G APOSOR939831-5G
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08752619
CAS nummer: 56671-66-0