2-Isopropenyl-5-methyl-5-vinyltetrahydrofuran (mixture of isomers) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Dehydroxylinalool Oxide
OR939864-25G OR939864-5G
APOSOR939864-25GEA 256 EUR
APOSOR939864-25G APOSOR939864-5G
2-Isopropenyl-5-methyl-5-vinyltetrahydrofuran (mixture of isomers) 95%
2-Isopropenyl-5-methyl-5-vinyltetrahydrofuran (mixture of isomers)
Formule: C₁₀H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065422
CAS nummer: 13679-86-2