Ethyl dichloroacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939883-25G
APOSOR939883-25GEA 132 EUR
APOSOR939883-25G
Ethyl dichloroacetate 98%
Ethyl dichloroacetate
Formule: C₄H₆Cl₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 535-15-9