Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Tetrahydrofuran-2-acetic Acid Ethyl Ester
OR939909-10G OR939909-1G OR939909-5G
APOSOR939909-10GEA 811 EUR
APOSOR939909-10G APOSOR939909-1G APOSOR939909-5G
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate 95%
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate
Formule: C₈H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059735
CAS nummer: 2434-02-8