sec-Butyl butyrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939965-10G OR939965-1G OR939965-5G
APOSOR939965-10GEA 330 EUR
APOSOR939965-10G APOSOR939965-1G APOSOR939965-5G
sec-Butyl butyrate 95%
sec-Butyl butyrate
Formule: C₈H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 819-97-6