7-Amino-4-methylcoumarin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
OR9400-1G OR9400-25G OR9400-5G
APOSOR9400-1GEA 22 EUR
APOSOR9400-1G APOSOR9400-25G APOSOR9400-5G
7-Amino-4-methylcoumarin
7-Amino-4-methylcoumarin
Formule: C₁₀H₉NO₂
Smeltpunt: 223…226 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006868
CAS nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8