Methyl quinoline-5-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR940019-1G OR940019-250MG
APOSOR940019-1GEA 125 EUR
APOSOR940019-1G APOSOR940019-250MG
Methyl quinoline-5-carboxylate 98%
Methyl quinoline-5-carboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204270
CAS nummer: 16675-62-0