5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9401-1G OR9401-5G OR9401-25G
APOSOR9401-1GEA 114 EUR
APOSOR9401-1G APOSOR9401-5G APOSOR9401-25G
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₀BrNO₃S
Smeltpunt: 126…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06808832
CAS nummer: 871269-17-9