5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9402-1G OR9402-5G
APOSOR9402-1GEA 139 EUR
APOSOR9402-1G APOSOR9402-5G
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Smeltpunt: 93…96 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08056377
CAS nummer: 871269-18-0