5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9403-1G OR9403-5G
APOSOR9403-1GEA 139 EUR
APOSOR9403-1G APOSOR9403-5G
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Smeltpunt: 208…212 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08056376
CAS nummer: 871269-15-7