5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9404-1G OR9404-5G
APOSOR9404-1GEA 139 EUR
APOSOR9404-1G APOSOR9404-5G
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Smeltpunt: 90…94 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02919424
CAS nummer: 428471-30-1