5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9405-1G OR9405-5G
APOSOR9405-1GEA 139 EUR
APOSOR9405-1G APOSOR9405-5G
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₂BrNO₃S
Smeltpunt: 163…166 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06808833
CAS nummer: 871269-16-8