4-Cyclohexylbutyric acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR940544-25G OR940544-5G
APOSOR940544-25GEA 0 EUR
APOSOR940544-25G APOSOR940544-5G
4-Cyclohexylbutyric acid 95%
4-Cyclohexylbutyric acid
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001529
CAS nummer: 4441-63-8