Gimeracil 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR940679-100G OR940679-25G OR940679-5G
APOSOR940679-100GEA 127 EUR
APOSOR940679-100G APOSOR940679-25G APOSOR940679-5G
Gimeracil 95%
Gimeracil
Formule: C₅H₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458352
CAS nummer: 103766-25-2