2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR940693-1G OR940693-5G
APOSOR940693-1GEA 64.3 EUR
APOSOR940693-1G APOSOR940693-5G
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234257
CAS nummer: 28177-79-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III