6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR940696-1G OR940696-5G
APOSOR940696-1GEA 60 EUR
APOSOR940696-1G APOSOR940696-5G
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione 95%
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione
Formule: C₈H₇NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00175644
CAS nummer: 23417-29-0