Ethyl Indoline-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR940768-1G OR940768-5G
APOSOR940768-1GEA 67.2 EUR
APOSOR940768-1G APOSOR940768-5G
Ethyl Indoline-2-carboxylate 95%
Ethyl Indoline-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797114
CAS nummer: 50501-07-0