2,5-Dimethoxybenzyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Chloromethyl)-1,4-dimethoxybenzene
OR940864-1G OR940864-5G
APOSOR940864-1GEA 110 EUR
APOSOR940864-1G APOSOR940864-5G
2,5-Dimethoxybenzyl chloride 95%
2,5-Dimethoxybenzyl chloride
Formule: C₉H₁₁ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00092195
CAS nummer: 3840-27-5