Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR940897-1G OR940897-5G
APOSOR940897-1GEA 93.5 EUR
APOSOR940897-1G APOSOR940897-5G
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate 95%
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate
Formule: C₇H₁₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047757
CAS nummer: 16507-02-1