2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9411-1G OR9411-250MG
APOSOR9411-1GEA 27.8 EUR
APOSOR9411-1G APOSOR9411-250MG
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formule: C₁₀H₁₀BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684219
CAS nummer: 101184-73-0