1-Ethylcyclohexanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941141-1G
OR941141-5G
APOSOR941141-1GEA
21.7
EUR
APOSOR941141-1G
APOSOR941141-5G
1-Ethylcyclohexanol 95%
1-Ethylcyclohexanol
Formule:
C₈H₁₆O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00021402 CAS nummer: 1940-18-7 |