4-tert-Butyl-o-cresol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941143-10G OR941143-1G OR941143-5G
APOSOR941143-10GEA 454 EUR
APOSOR941143-10G APOSOR941143-1G APOSOR941143-5G
4-tert-Butyl-o-cresol 95%
4-tert-Butyl-o-cresol
Formule: C₁₁H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020047
CAS nummer: 98-27-1