N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9413-1G OR9413-5G
APOSOR9413-1GEA 139 EUR
APOSOR9413-1G APOSOR9413-5G
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₁₄H₁₄BrNO₃S
Smeltpunt: 136…140 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02227932
CAS nummer: 446308-82-3