4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9414-5G OR9414-100G OR9414-25G
APOSOR9414-5GEA 87.6 EUR
APOSOR9414-5G APOSOR9414-100G APOSOR9414-25G
4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅BrO₃
Smeltpunt: 225…227 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056371
CAS nummer: 14348-38-0