2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941454-1G OR941454-250MG
APOSOR941454-1GEA 222 EUR
APOSOR941454-1G APOSOR941454-250MG
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine 98%
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15203622
CAS nummer: 1973-04-2