Diethyl 2-oxobutanedioate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Diethyl oxalacetate, Oxalacetic acid diethyl ester
OR941476-1G OR941476-25G OR941476-5G
APOSOR941476-1GEA 58.4 EUR
APOSOR941476-1G APOSOR941476-25G APOSOR941476-5G
Diethyl 2-oxobutanedioate 95%
Diethyl 2-oxobutanedioate
Formule: C₈H₁₂O₅
MW: 188.18 g/mol
Kookpunt: 87 °C
Dichtheid: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00511083
CAS nummer: 108-56-5