Methyl-2-(m-tolyl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941614-1G OR941614-5G
APOSOR941614-1GEA 0 EUR
APOSOR941614-1G APOSOR941614-5G
Methyl-2-(m-tolyl)acetate 95%
Methyl-2-(m-tolyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00968468
CAS nummer: 53088-69-0