Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR941792-1G OR941792-5G
APOSOR941792-1GEA 0 EUR
APOSOR941792-1G APOSOR941792-5G
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formule: C₈H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077699
CAS nummer: 41302-34-5