3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-(Pyrrolidin-1-ylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR9418-1G OR9418-10G OR9418-5G
APOSOR9418-1GEA 114 EUR
APOSOR9418-1G APOSOR9418-10G APOSOR9418-5G
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₄S
Smeltpunt: 127…129 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07783851
CAS nummer: 871329-61-2