2-Nitro-1-phenylpropene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR942029-25G OR942029-5G OR942029-100G
APOSOR942029-25GEA 242 EUR
APOSOR942029-25G APOSOR942029-5G APOSOR942029-100G
2-Nitro-1-phenylpropene 98%
2-Nitro-1-phenylpropene
Formule: C₉H₉NO₂
Smeltpunt: 64…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014720
CAS nummer: 705-60-2