2-Methyl-5-propionylfuran 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942057-1G OR942057-25G OR942057-5G
APOSOR942057-1GEA 0 EUR
APOSOR942057-1G APOSOR942057-25G APOSOR942057-5G
2-Methyl-5-propionylfuran 95%
2-Methyl-5-propionylfuran
Formule: C₈H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053142
CAS nummer: 10599-69-6