Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942129-1G OR942129-5G
APOSOR942129-1GEA 54.1 EUR
APOSOR942129-1G APOSOR942129-5G
Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95%
Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00115822
CAS nummer: 64401-55-4