2-Vinylphenyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Acetoxystyrene, Acetic Acid 2-Vinylphenyl Ester
OR942180-1G OR942180-250MG
APOSOR942180-1GEA 96.4 EUR
APOSOR942180-1G APOSOR942180-250MG
2-Vinylphenyl acetate 95%
2-Vinylphenyl acetate
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093430
CAS nummer: 63600-35-1