3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942257-1KG OR942257-500G OR942257-250G OR942257-25G OR942257-100G
APOSOR942257-1KGEA 521 EUR
APOSOR942257-1KG APOSOR942257-500G APOSOR942257-250G APOSOR942257-25G APOSOR942257-100G
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
Formule: C₁₁H₂₄O₃
Dichtheid: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03790878
CAS nummer: 70445-33-9