1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Oxaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 3,3-Pentamethyleneglutaric Anhydride, 1,1-Cyclohexanediacetic Anhydride, 3-Oxaspiro[5.5]-2,4-undecanedione
OR942282-100G OR942282-25G
APOSOR942282-100GEA 104 EUR
APOSOR942282-100G APOSOR942282-25G
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 97%
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182.22 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040292
CAS nummer: 1010-26-0