6-tert-Butyl-o-cresol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942617-25G OR942617-100G OR942617-500G
APOSOR942617-25GEA 132 EUR
APOSOR942617-25G APOSOR942617-100G APOSOR942617-500G
6-tert-Butyl-o-cresol 95%
6-tert-Butyl-o-cresol
Formule: C₁₁H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002239
CAS nummer: 2219-82-1