4-Nitro-1-naphthol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942971-1G
OR942971-5G
APOSOR942971-1GEA
0
EUR
APOSOR942971-1G
APOSOR942971-5G
4-Nitro-1-naphthol 95%
4-Nitro-1-naphthol
Formule:
C₁₀H₇NO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02179392 CAS nummer: 605-62-9 |