2-Methylanisole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9430-250G OR9430-50G
APOSOR9430-250GEA 208 EUR
APOSOR9430-250G APOSOR9430-50G
2-Methylanisole 99%
2-Methylanisole
Formule: C₈H₁₀O
Kookpunt: 170…172 °C
Smeltpunt: –34 °C
Dichtheid: 0,985 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008373
CAS nummer: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
UN: 3271
ADR: 3,III