5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943010-1G OR943010-5G
APOSOR943010-1GEA 89.2 EUR
APOSOR943010-1G APOSOR943010-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98%
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03848205
CAS nummer: 59908-47-3