(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9431-1G OR9431-250MG OR9431-100MG
APOSOR9431-1GEA 443 EUR
APOSOR9431-1G APOSOR9431-250MG APOSOR9431-100MG
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665957
CAS nummer: 959574-98-2