2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943139-1G OR943139-500MG
APOSOR943139-1GEA 760 EUR
APOSOR943139-1G APOSOR943139-500MG
2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetic acid 95%
2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834895
CAS nummer: 1048913-13-8