3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943162-1G OR943162-25G OR943162-5G
APOSOR943162-1GEA 30.8 EUR
APOSOR943162-1G APOSOR943162-25G APOSOR943162-5G
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole 98%
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole
Formule: C₄H₆BrN₃
Smeltpunt: 117…122 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03412169
CAS nummer: 1780-72-9