5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9432-1G OR9432-250MG OR9432-5G
APOSOR9432-1GEA 115 EUR
APOSOR9432-1G APOSOR9432-250MG APOSOR9432-5G
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
Smeltpunt: 192…194 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00207656
CAS nummer: 39629-86-2