tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943285-1G OR943285-250MG
APOSOR943285-1GEA 775 EUR
APOSOR943285-1G APOSOR943285-250MG
tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate 95%
tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate
Formule: C₁₁H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18432512
CAS nummer: 147528-20-9